Print…
Nitrato de prata 0.05 mol/l (0.05 N) em solução aquosa, AVS TITRINORM solução volumétrica
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
30475.297EA 71.5 EUR
30475.297 30475.322
Nitrato de prata 0.05 mol/l (0.05 N) em solução aquosa, AVS TITRINORM solução volumétrica
Nitrato de prata
Fórmula: AgNO₃
Densidade: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003414
Número CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0499 - 0.0501 mol/l
NIST traceable Confirmed