Print…
Nitrato de prata 0.0282 M AgNO3 (1 ml = 1 mg Cl) ≥99.5% solução volumétrica, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
35377-1L 35377-6X1L
35377-1LEA 82.11 EUR
35377-1L 35377-6X1L
Nitrato de prata 0.0282 M AgNO3 (1 ml = 1 mg Cl) ≥99.5% solução volumétrica, Fluka™
Nitrato de prata
Fórmula: AgNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003414
Número CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective