Print…
(S)-(-)-p-Menta-1,8-dieno, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
62128-1ML 62128-5ML
62128-1MLEA 44.6 EUR
62128-1ML 62128-5ML
(S)-(-)-p-Menta-1,8-dieno, Supelco®
(S)-(-)-p-Menta-1,8-dieno
Fórmula: C₁₀H₁₆
Ponto de ebulição: 175 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –74 °C
Densidade: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 43 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001558
Número CAS: 5989-54-8
EINECS: 227-815-6
UN: 2052
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05515
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=925593852eaaa99e409db79716af7534bbb3f96e&vid=5d7cea0c73faf38c4a26b1dd60ffc962e4f141f9&prid=web&clid=SAPDAM