(S)-(-)-p-Menta-1,8-dieno ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 97%
CAS No.: 5989-54-8
Molecular Formula: C10H16
Formula Weight: 136.23
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.4720
Melting Point: -74°
Boiling Point: 175-177°
Beilstein Reference: 2323991
Merck Reference: 14,5493
Optical Rotation: -90° (c=10 in ethanol)
UN No.: 2052
MDL No.: MFCD00001558
Fórmula:
C₁₀H₁₆ Ponto de ebulição: 175…177 °C Ponto de Fusão: –74 °C Densidade: 0,844 Ponto de Inflamação: 48 °C (118 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001558 Número CAS: 5989-54-8 EINECS: 227-815-6 UN: 2052 ADR: 3,III Merck Index: 14,5493 |