Print…
(S)-(-)-p-Menta-1,8-dieno 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (S)-(-)-Dipenteno, (S)-(-)-1-Metil-4-(1-metilvinil)ciclohexeno
203731000 203735000
ACRO203731000EA 25 EUR
ACRO203731000 ACRO203735000
(S)-(-)-p-Menta-1,8-dieno 96%
(S)-(-)-p-Menta-1,8-dieno
Fórmula: C₁₀H₁₆
Peso Molecular: 136.24 g/mol
Ponto de ebulição: 175
Ponto de Fusão: 104…84 °C
Densidade: 0.842 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 48 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001558
Número CAS: 5989-54-8
EINECS: 227-815-6
UN: 2052
ADR: 3 III
Merck Index: 13,05515
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4690 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Specific optical rotation (20°C, 589 nm) (neat) ≤ -60°