Print…
(R)-(+)-p-Menta-1,8-dieno, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
62122-1L-F 62122-250ML-F
SIAL62122-1L-FEA 148 EUR
SIAL62122-1L-F SIAL62122-250ML-F
(R)-(+)-p-Menta-1,8-dieno, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-p-Menta-1,8-dieno
Fórmula: C₁₀H₁₆
Ponto de ebulição: 175,5 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –74 °C
Densidade: 0,8411 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 43 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00062991
Número CAS: 5989-27-5
EINECS: 227-813-5
UN: 2052
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05515