Print…
Ácido sulfúrico 4 mol/l (8 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric, COD_determination_NFT 90-101
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
30148.297EA 25.7 EUR
30148.297 30148.320
Ácido sulfúrico 4 mol/l (8 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric, COD_determination_NFT 90-101
Ácido sulfúrico
Fórmula: H₂SO₄
Peso Molecular: 98.08 g/mol
Ponto de ebulição: 330
Ponto de Fusão: 10.38
Densidade: 1.84
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064589
Número CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II
Encomendar
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 3.992 - 4.008 mol/l
Chemical oxygen demand (COD) Passes test
NIST traceable Confirmed