Print…
Ácido sulfúrico 1 mol/l (2 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
30149.291EA 20.2 EUR
30149.291 30149.325 30149.371
Ácido sulfúrico 1 mol/l (2 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Ácido sulfúrico
Fórmula: H₂SO₄
Peso Molecular: 98.08 g/mol
Ponto de ebulição: 330
Ponto de Fusão: 10.38
Densidade: 1.84
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064589
Número CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 3264
ADR: 8 III
Encomendar
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
NIST traceable Confirmed