Print…
Ácido sulfúrico 0.5 mol/l (1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
30144.294EA 16.6 EUR
30144.294 30144.328 30144.363 30144.408
Ácido sulfúrico 0.5 mol/l (1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Ácido sulfúrico
Fórmula: H₂SO₄
Peso Molecular: 98.08 g/mol
Ponto de ebulição: 330
Ponto de Fusão: 10.38
Densidade: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064589
Número CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 3264
ADR: 8 III
Encomendar
NIST traceable Confirmed
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.499 - 0.501 mol/l