Print…
Ácido sulfúrico 0.5 M H2SO4 (1.0N) em solução aquosa ≥99.9% Reag. Ph. Eur. solução volumétrica, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
35354-1L 35354-10L-VP 35354-2.5L 35354-6X1L 35354-5L-VP
35354-1LEA 38.56 EUR
35354-1L 35354-10L-VP 35354-2.5L 35354-6X1L 35354-5L-VP
Ácido sulfúrico 0.5 M H2SO4 (1.0N) em solução aquosa ≥99.9% Reag. Ph. Eur. solução volumétrica, Fluka™
Ácido sulfúrico
Fórmula: H₂SO₄
Peso Molecular: 98.08 g/mol
Ponto de ebulição: 100 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: <0 °C
Densidade: 1.030 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064589
Número CAS: 7664-93-9
EINECS: 203-755-4
UN: 3264
ADR: 8 III
Encomendar
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective