Print…
Ácido sulfúrico solução padronizada 1.0 N em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
35655.K2 35655.M4
35655.K2EA 35.8 EUR
35655.K2 35655.M4
Ácido sulfúrico solução padronizada 1.0 N em solução aquosa
Ácido sulfúrico
Molecular Formula: H2SO4 Formula Weight: 98.08 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to pale yellow UN No.: 3264 MDL No.: MFCD00064589
Fórmula: H₂SO₄
Densidade: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064589
Número CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 3264
ADR: 8,III