Print…
Ácido sulfúrico solution_standard 0.5 mol/l (1 N) water
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
124240010 124240025
ACRO124240010EA 48 EUR
ACRO124240010 ACRO124240025
Ácido sulfúrico solution_standard 0.5 mol/l (1 N) water
Ácido sulfúrico
Fórmula: H₂SO₄
Peso Molecular: 98.08 g/mol
Ponto de ebulição: 330
Ponto de Fusão: 10.38
Densidade: 1.01 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064589
Número CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 3264
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.998 to 1.002 N (20°C)