(R)-(-)-sec-Butilamina 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
(R)-(-)-2-Butylamine, (R)-(-)-2-Aminobutane
L03889.03
L03889.06
L03889.MD
L03889.03EA
212
EUR
L03889.03
L03889.06
L03889.MD
(R)-(-)-sec-Butilamina 99%
(R)-(-)-sec-Butilamina
Purity: 99%
CAS No.: 13250-12-9
Molecular Formula: C4H11N
Formula Weight: 73.14
Flash Point: -19°(-2°F)
Refractive Index: 1.3930
Odour: Amine-like
pH: 12.3
Boiling Point: 63°
Beilstein Reference: 1718760
Merck Reference: 14,1544
Optical Rotation: -7.5° (neat)
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00064416
Fórmula:
C₄H₁₁N Ponto de ebulição: 63 °C Ponto de Fusão: –104 °C Densidade: 0,722 Ponto de Inflamação: –19 °C (–2 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064416 Número CAS: 13250-12-9 EINECS: 236-232-6 UN: 2733 ADR: 3,II Merck Index: 14,1544 |