Print…
Ácido sulfúrico 0.25 M H2SO4 (0.5N) aqueous solution 99,9 Reag. Ph. Eur. Volumetric, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
35355-1L 35355-10L-VP
35355-1LEA 51.64 EUR
35355-1L 35355-10L-VP
Ácido sulfúrico 0.25 M H2SO4 (0.5N) aqueous solution 99,9 Reag. Ph. Eur. Volumetric, Fluka™
Ácido sulfúrico
Fórmula: H₂SO₄
Peso Molecular: 98.08 g/mol
Ponto de ebulição: >100 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: 10.38
Densidade: 1.020 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064589
Número CAS: 7664-93-9
EINECS: 203-755-4
UN: 3264
ADR: 8 III
Encomendar
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective