Print…
Ácido sulfúrico solução padronizada 0.5 N em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
35653.K2 35653.M4
35653.K2EA 37.4 EUR
35653.K2 35653.M4
Ácido sulfúrico solução padronizada 0.5 N em solução aquosa
Ácido sulfúrico
Molecular Formula: H2SO4 Formula Weight: 98.08 Physical Form: Liquid Odour: Odourless UN No.: 2796 MDL No.: MFCD00064589
Fórmula: H₂SO₄
Densidade: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064589
Número CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 3264
ADR: 8,III