(S)-(+)-Epicloridrina ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
(S)-(+)-3-Cloro-1,2-epoxipropano, (S)-(+)-1-Cloro-2,3-epoxipropano
L14298.03
L14298.06
L14298.14
L14298.03EA
63.3
EUR
L14298.03
L14298.06
L14298.14
(S)-(+)-Epicloridrina ≥98%
(S)-(+)-Epicloridrina
Purity: 98+%
CAS No.: 67843-74-7
Molecular Formula: C3H5ClO
Formula Weight: 92.53
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 32°(90°F)
Refractive Index: 1.4380
Boiling Point: 116-117°
Beilstein Reference: 1420784
Optical Rotation: +35° (c=1 in methanol)
UN No.: 2023
MDL No.: MFCD00077760
Fórmula:
ClCH₂CH(O)CH₂ Ponto de ebulição: 116…117 °C Ponto de Fusão: –48 °C Densidade: 1,180 Ponto de Inflamação: 32 °C (90 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00077760 Número CAS: 67843-74-7 UN: 2023 ADR: 6.1,II |