Print…
Ácido sulfúrico 0.1 mol/l (0.2 N) em solução aquosa, AVS TITRINORM solução volumétrica
Fornecedor: VWR Chemicals
30145.297EA 26.5 EUR
30145.297 30145.402
Ácido sulfúrico 0.1 mol/l (0.2 N) em solução aquosa, AVS TITRINORM solução volumétrica
Ácido sulfúrico
Fórmula: H₂SO₄
Densidade: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064589
Número CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II
Encomendar
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST traceable Confirmed