(R)-(-)-Epicloridrina ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
(R)-(-)-3-Cloro-1,2-epoxipropano, (R)-(-)-1-Cloro-2,3-epoxipropano
L14198.03
L14198.14
L14198.06
L14198.03EA
61.9
EUR
L14198.03
L14198.14
L14198.06
(R)-(-)-Epicloridrina ≥98%
(R)-(-)-Epicloridrina
Purity: 98+%
CAS No.: 51594-55-9
Molecular Formula: C3H5ClO
Formula Weight: 92.53
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 32°(90°F)
Refractive Index: 1.4380
Boiling Point: 116-117°
Beilstein Reference: 1420785
Optical Rotation: -35° (c=1 in methanol)
UN No.: 2023
MDL No.: MFCD00077759
Fórmula:
ClCH₂CH(O)CH₂ Ponto de ebulição: 116…117 °C Ponto de Fusão: –48 °C Densidade: 1,180 Ponto de Inflamação: 32 °C (90 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00077759 Número CAS: 51594-55-9 EINECS: 424-280-2 UN: 2023 ADR: 6.1,II |