Print…
Ácido sulfúrico solução padrão 0.05 mol/l (0.1 N) em água
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
124230010 124230025
ACRO124230010EA 46.4 EUR
ACRO124230010 ACRO124230025
Ácido sulfúrico solução padrão 0.05 mol/l (0.1 N) em água
Ácido sulfúrico
Fórmula: H₂SO₄
Densidade: 1,005 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064589
Número CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.0998 to 0.1002 N (20°C)
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Residue after evaporation ≤0.001 %