Print…
Ácido sulfúrico 0.02 mol/l (0.04 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Fornecedor: VWR Chemicals
30146.291EA 14.7 EUR
30146.291 30146.400
Ácido sulfúrico 0.02 mol/l (0.04 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Ácido sulfúrico
Fórmula: H₂SO₄
Peso Molecular: 98.08 g/mol
Ponto de ebulição: 330
Ponto de Fusão: 10.38
Densidade: 1.004 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064589
Número CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II
Encomendar
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.01996 - 0.02004 mol/l
NIST traceable Confirmed