Print…
Tiossulfato de sódio 1 M Na2S2O3 (1N) solução volumétrica, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Sinônimos: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
35244-1L 35244-6X1L
35244-1LEA 56.46 EUR
35244-1L 35244-6X1L
Tiossulfato de sódio 1 M Na2S2O3 (1N) solução volumétrica, Fluka™
Tiossulfato de Sódio
Fórmula: Na₂S₂O₃
Peso Molecular: 158.11 g/mol
Ponto de ebulição: 100 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: 48
Densidade: 1.120 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003499
Número CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Encomendar
Factor 0.999 - 1.001