Print…
Tiossulfato de sódio concentrado para diluição em 0.1 N em solução aquosa, Acculute™ solução volumétrica padrão
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
88628.LQ 88628.LS
88628.LQEA 84.1 EUR
88628.LQ 88628.LS
Tiossulfato de sódio concentrado para diluição em 0.1 N em solução aquosa, Acculute™ solução volumétrica padrão
Tiossulfato de Sódio
CAS No.: 7772-98-7 Molecular Formula: Na2O3S2 Formula Weight: 158.10 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00003499
Fórmula: Na₂S₂O₃
Peso Molecular: 158.11 g/mol
Ponto de ebulição: 100
Ponto de Fusão: 48
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003499
Número CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844