Print…
Tiossulfato de sódio 0.1 mol/l (0.1 N) em solução aquosa, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
7101.1000EA 94.6 EUR
7101.1000 7101.9010 7101.9020
Tiossulfato de sódio 0.1 mol/l (0.1 N) em solução aquosa, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Tiossulfato de Sódio
Fórmula: Na₂S₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003499
Número CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Encomendar
Titer (mol/l) 0.0997 - 0.1003
Trace Impurities (in ppm)
Heavy Metals (as Pb) max. 1
Sulfate and Sulfite (as SO4) max. 50