Print…
Tiossulfato de sódio solução padrão 0.1 mol/l (0.1 N) em água
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
124270010 124270025 124270250
ACRO124270010EA 38.7 EUR
ACRO124270010 ACRO124270025 ACRO124270250
Tiossulfato de sódio solução padrão 0.1 mol/l (0.1 N) em água
Tiossulfato de Sódio
Fórmula: Na₂S₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003499
Número CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Titration Iodimetric 0.0950 to 0.1050 N (20°C)
Assay ≥90 % (DAC)
Loss on drying ≤10.0 %
Molecular weight 600000 to 800000 Da
Viscosity 50 to 200 mPa.s
Ash ≤1.5 %