Print…
Hidróxido de sódio 5 mol/l (5 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Caustic soda
31624.290EA 35.6 EUR
31624.290 31624.320
Hidróxido de sódio 5 mol/l (5 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 1390
Ponto de Fusão: 323
Densidade: 1.186 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Promoção por tempo limitado
Os produtos selecionados estão em promoção
Encomendar
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 4.99 - 5.01 mol/l
NIST traceable Confirmed
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable