Print…
Hidróxido de sódio 2 mol/l (2 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Caustic soda
98108.290EA 19.2 EUR
98108.290 98108.360 98108.400
Hidróxido de sódio 2 mol/l (2 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 1390
Ponto de Fusão: 323
Densidade: 1.078 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Encomendar
NIST traceable Confirmed
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 1.996 - 2.004 mol/l