Print…
Hidróxido de sódio 1 mol/l (1 N) em solução aquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur., NF, Reag. USP solução volumétrica
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Caustic soda
31627.368EA 56.2 EUR
31627.368 31627.404 31627.290
Hidróxido de sódio 1 mol/l (1 N) em solução aquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur., NF, Reag. USP solução volumétrica
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 1390
Ponto de Fusão: 323
Densidade: 1.04 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Encomendar
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
Título (20°C; valor real precisão 0,2 %) Passes test
Conforms to Reag. USP-NF Passes test
Conforms to BDH 19139 Passes test