Print…
Hidróxido de sódio 1 mol/l (1 N) em solução aquosa, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
Sinônimos: Caustic soda
7097.1000EA 33.86 EUR
7097.1000 7097.9020 7097.9010
Hidróxido de sódio 1 mol/l (1 N) em solução aquosa, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 1390
Ponto de Fusão: 323
Densidade: 1.04 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 3266
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627
Encomendar
Titer (mol/l) 0.997 - 1.003
Trace Impurities (in ppm)
Chloride (Cl) max. 5
Iron (Fe) max. 0.5
Heavy Metals (as Pb) max. 1