Print…
Hidróxido de sódio solução padrão 1 N em água
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
124260010 124260050 124260250
ACRO124260010EA 53.6 EUR
ACRO124260010 ACRO124260050 ACRO124260250
Hidróxido de sódio solução padrão 1 N em água
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Densidade: 1,04 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.998 to 1.002 N (20°C)