Hidróxido de sódio 0.5 mol/l (0.5 N) em solução aquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. solução volumétrica
Fornecedor: VWR Chemicals
|
Atenção
|
31951.290EA
24.2
EUR
31951.290
31951.370
31951.404
Hidróxido de sódio 0.5 mol/l (0.5 N) em solução aquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. solução volumétrica
Hidróxido de sódio
Fórmula:
NaOH Ponto de ebulição: >105 °C (1013 hPa) Densidade: 1,01 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003548 Número CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,III |
NIST traceable | Confirmed |
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.499 - 0.501 mol/l |