Print…
Hidróxido de sódio solução padrão 0.2 mol/l (0.2 N) em água
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
349685000 349680025
ACRO349685000EA 25.3 EUR
ACRO349685000 ACRO349680025
Hidróxido de sódio solução padrão 0.2 mol/l (0.2 N) em água
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Ponto de ebulição: ∼105 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,01 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.1996 to 0.2004 N