Print…
Hidróxido de sódio 0.25 mol/l (0.25 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: Caustic soda
31956.296EA 14.4 EUR
31956.296 31956.410
Hidróxido de sódio 0.25 mol/l (0.25 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: >105 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 323
Densidade: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627
Encomendar
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.2495 - 0.2505 mol/l
NIST traceable Confirmed