Print…
Toalhetes para aplicações gerais, WYPALL* X80
Fornecedor: KIMBERLY CLARK
7565 7566 7567 7568
115-1550EA 221 EUR
115-1550 115-1551 115-1552 115-1553
Toalhetes para aplicações gerais, WYPALL* X80
Toalhetes Panos de limpeza reutilizáveis Panos para aplicações gerais
Os toalhetes WYPALL* X80 são feitos de material HYDROKNIT* duradouro e resistente, e, por conseguinte, ideais para tarefas pesadas como limpeza de gordura, óleo e de sujidade mais entranhada.
  • Elevada capacidade de absorção associada a uma excelente resistência ao rasgo
  • Pode ser usado com água ou solventes - basta enxaguar e voltar a usar