Print…
Cubas de coloração
Fornecedor: Brand
472000 472200 473100
BRAA472000EA 254 EUR
BRAA472000 BRAA472200 BRAA473100
Cubas de coloração
Frascos e caixas de coloração Caixas de coloração
Soda-lime glass.
For 10 standard slides, size (76×26 mm)
Informações de encomenda: Please order staining trough, tray, and wire handle seperately.