Print…
Toalhetes para limpeza, WYPALL*
Fornecedor: KIMBERLY CLARK
7772 7775 7776
115-1559EA 240 EUR
115-1559 115-1560 115-1561
Toalhetes para limpeza, WYPALL*
Toalhetes Toalhetes e toalhas descartáveis Toalhetes pré-saturados
Fabricados a partir de polipropileno texturizado impregnado, os toalhetes de limpeza WYPALL* isentos de água foram especialmente formulados e concebidos para a limpeza eficaz e em profundidade de ferramentas e máquinas. Os toalhetes removem a sujidade com facilidade graça à sua formulação isenta de d-limoneno. A combinação da loção hidratante com o tecido especialmente concebido também assegura a conservação e a sensação de limpeza das mãos.
  • Fornecidos num dispensador portátil que pode ser fechado
  • A camada absorvente absorve e retém a sujidade evitando que esta retorne às mãos
  • Agente de limpeza avançado: sem necessidade de géis, panos, sabão ou água