Print…
Lamelas para lâminas de microscópio
Fornecedor: Brand
470045 470050 470055 470060 470816 470819 470820
BRAA470045EA 80.1 EUR
BRAA470045 BRND470050 BRND470055 BRND470060 BRND470816 BRND470819 BRND470820
Lamelas para lâminas de microscópio
Lamelas
Estas lamelas são feitas de vidro borossilicato transparente, classe hidrolítica 1, com excelente resistência a produtos químicos.
  • Produção inteiramente automatizada assegura uma qualidade em termos de limpeza pronto a usar
  • Isenta de pó e gorduras
  • Isenta de distorções
Planeidade: ±3 µm