Print…
Lamelas para câmaras de contagem
Fornecedor: Brand
723015 723014 723016
BRAA723015EA 22.8 EUR
BRAA723015 BRAA723014 631-1192
Lamelas para câmaras de contagem
Lamelas
Lamelas para hemocitómetro que diferem das lamelas comuns no esmerilado liso e superfície polida.
  • Índice refractivo ne = 1,52 ±0,01
  • Número Abbe ve = 56,5 ±0,5
  • Tolerância de planeidade ±3 µm