Print…
Câmaras de contagem, BLAUBRAND® Fuchs-Rosenthal
Fornecedor: Brand
719805 719820
BRAA719805EA 76.7 EUR
BRAA719805 BRAA719820
Câmaras de contagem, BLAUBRAND® Fuchs-Rosenthal
Lâminas e lamelas Câmaras de Contagem
Esta câmara é frequentemente utilizada para a contagem de células.
  • A pauta difere dos sistemas habituais para contagem de células sanguíneas com uma grande área de 16 mm²
  • Estes apresentam 16 quadrados grandes de 1 mm²
  • 16 mini quadrados com lados de 0,25 mm e uma área de 0,0625 mm²