Print…
Contadores de células, Bürker, BLAUBRAND®
Fornecedor: Brand
718920 718905
BRAA718920EA 107 EUR
BRAA718920 BRAA718905
Contadores de células, Bürker, BLAUBRAND®
Lâminas e lamelas Câmaras de Contagem
Câmaras de contagem com padrão Bürker, incluindo duas tampas de hemacitómetro.
  • Cada quadrado grande está subdividido por linhas duplas ( uma distância de 0,05 mm uma da outra) em 16 grupos de quadrados com lados de 0,2 mm
  • Os grupos de quadrados correspondem no tamanho à câmara de contagem Neubauer, mas sem subdivisões adicionais
  • A pauta apresenta 9 quadrados grandes de 1 mm² cada
Estes são usados para contagem de leucócitos, trombócitos e eritrócitos.