Print…
Hidróxido de sódio 0.1 mol/l (0.1 N) em solução aquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. solução volumétrica
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
31770.294EA 23.1 EUR
31770.294 31770.363 31770.374 31770.408 31770.443
Hidróxido de sódio 0.1 mol/l (0.1 N) em solução aquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. solução volumétrica
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Densidade: 1,003 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III
Encomendar
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 to 0.1002 mol/l
Conforms to BDH 19145 Passes test