Print…
Hidróxido de sódio solução padrão 0.1 mol/l (0.1 N) em água
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Caustic soda
124190010 124190025 124190250
ACRO124190010EA 35.4 EUR
ACRO124190010 ACRO124190025 ACRO124190250
Hidróxido de sódio solução padrão 0.1 mol/l (0.1 N) em água
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 1390
Ponto de Fusão: 323
Densidade: 1 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
Merck Index: 14,08627
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.0995 to 0.1005 N (20 °C)
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Free alkali (KOH) ≤1 %