Print…
Hidróxido de sódio 0.111 mol/l (0.111 N) em solução aquosa, AVS TITRINORM solução volumétrica, para análise de acidez de acordo com o leite Dornic
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Caustic soda
31760.290EA 18.9 EUR
31760.290 31760.368 31760.448
Hidróxido de sódio 0.111 mol/l (0.111 N) em solução aquosa, AVS TITRINORM solução volumétrica, para análise de acidez de acordo com o leite Dornic
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 1390
Ponto de Fusão: 323
Densidade: 1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627
Encomendar
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.1108 - 0.1112 mol/l
NIST traceable Confirmed