Print…
Acído nítrico solution_standardised 1.0 N
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Nitric acid solution
35624.AP 35624.K2
35624.APEA 45.1 EUR
35624.AP 35624.K2
Acído nítrico solution_standardised 1.0 N
Acído nítrico
CAS No.: 7697-37-2 Molecular Formula: HNO3 Formula Weight: 63.01 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless UN No.: 3264 MDL No.: MFCD00011349
Fórmula: HNO₃
Peso Molecular: 63.01 g/mol
Ponto de ebulição: 87
Ponto de Fusão: -42
Densidade: 1.035 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011349
Número CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 3264
ADR: 8 III
Merck Index: 13,06610