Print…
Permanganato de potássio 0.2 mol/l (1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Permanganic acid potassium salt
31451.292EA 27.9 EUR
31451.292 31451.326
Permanganato de potássio 0.2 mol/l (1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Permanganato de potássio
Fórmula: KMnO₄
Peso Molecular: 158.03 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011364
Número CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 12,07824
Encomendar
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.1996 - 0.2004 mol/l
NIST traceable Confirmed