Print…
Permanganato de potássio 0.02 mol/l (0.1 N) em solução aquosa, AVS TITRINORM solução volumétrica
Fornecedor: VWR Chemicals
31455.295EA 48.3 EUR
31455.295 31455.320
Permanganato de potássio 0.02 mol/l (0.1 N) em solução aquosa, AVS TITRINORM solução volumétrica
Permanganato de potássio
Fórmula: KMnO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011364
Número CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 3082
ADR: 9,III
Encomendar
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.01996 - 0.02004 mol/l
NIST traceable Confirmed