Print…
Ácido perclórico 0.1 mol/l (0.1 N) anhydrous acetic acid, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. Volumetric
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
30110.264EA 40.4 EUR
30110.264 30110.297 30110.320
Ácido perclórico 0.1 mol/l (0.1 N) anhydrous acetic acid, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. Volumetric
Ácido perclórico
Fórmula: HClO₄
Peso Molecular: 100.46 g/mol
Ponto de ebulição: 120 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: -101
Densidade: 1.050 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 40 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011325
Número CAS: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN: 2920
ADR: 8 (3) II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Titer (20°C; real value 0.5 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST traceable Confirmed