Print…
Ácido perclórico 0.1 mol/l (0.1 N) em ácido acético anidro, Titripur® Reag. Ph. Eur., Reag. USP para titulação em meios não aquosos, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.09065.1000 1.09065.1003
1.09065.1000EA 89.7 EUR
1.09065.1000 1.09065.1003
Ácido perclórico 0.1 mol/l (0.1 N) em ácido acético anidro, Titripur® Reag. Ph. Eur., Reag. USP para titulação em meios não aquosos, Supelco®
Ácido perclórico
Merck have introduced into the range of Titripur® Titrants some packs with additional technology - Supelco® SmartTitrants that use an RFID tag to provide a seamless data transfer between the smart titrator and the RFID tag on the label of the bottle of titrant. It will ensure that all information needed for method execution, result calculation and documentation is transferred to the titrator equipped with this technology. MettlerToledo Compact and Excellence titrators include this technology. Please see ordering table below for packs with RFID tag.
Fórmula: HClO₄
Densidade: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011325
Número CAS: 7601-90-3
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 (3),II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Form liquid
Amount-of-substance concentration 0.0995 - 0.1005
Measurement uncertainty +/- 0.0003
Water content (according to Karl Fischer) 0.1 - 0.2 %
Traceability NIST SRM
The concentration is determined by volumetric titration and refers to 20°C.