Print…
Ácido clorídrico 2 mol/l (2 N), AVS TITRINORM solução volumétrica
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
30025.293EA 29.2 EUR
30025.293 30025.362 30025.373 30025.407 30025.320
Ácido clorídrico 2 mol/l (2 N), AVS TITRINORM solução volumétrica
Ácido clorídrico
Fórmula: HCl
Densidade: 1,031 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Encomendar
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 1.996 - 2.004 mol/l
NIST traceable Confirmed