Print…
Ácido clorídrico 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM Reag. USP, Reag. Ph. Eur. Volumetric
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
30024.324EA 28.8 EUR
30024.324 30024.370 30024.404 30024.415 30024.448 30024.290
Ácido clorídrico 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM Reag. USP, Reag. Ph. Eur. Volumetric
Ácido clorídrico
Fórmula: HCl
Peso Molecular: 36.46 g/mol
Densidade: 1.02 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III
Encomendar
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
Conforms to Reag. USP-NF Passes test
NIST traceable Confirmed