Ácido clorídrico 1 mol/l (1 N), reagent
Fornecedor: VWR Chemicals
|
Atenção
|
Sinônimos:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
E447-1LEA
137
EUR
E447-1L
E447-500ML
Ácido clorídrico 1 mol/l (1 N), reagent
Ácido clorídrico
Fórmula:
HCl Peso Molecular: 36.46 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011324 Número CAS: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8 III |
Base Titration | 900 – 1100 mmol/l |